Ammonium hexafluorogermanate(IV) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ammonium hexafluorogermanate
43179.14
43179.06
43179.14EA
1990
PLN
43179.14
43179.06
Ammonium hexafluorogermanate(IV) ≥99.99% (metals basis)
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Purity: 99.99% min
CAS No.: 16962-47-3
Molecular Formula: H8F6GeN2
Formula Weight: 222.71
Physical Form: Crystalline
Density: 2.564
Appearance: White
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010880
Formuła:
H₈F₆GeN₂ Temp. topnienia: 380 °C Gęstość: 2,564 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010880 Numer CAS: 16962-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-037-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |