Drukuj
Fluorek amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluoroammonium
M-Clarity™ quality level = MQ200
338869-100G 338869-25G
SIAL338869-100GEA 2410 PLN
SIAL338869-100G SIAL338869-25G
Fluorek amonu, Sigma-Aldrich®
Fluorek amonu
Formuła: NH₄F
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011423
Numer CAS: 12125-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9
Jednostka: 2505
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00524