Fluorek amonu ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Fluoroammonium
21252.263EA
497
PLN
21252.263
21252.460
Fluorek amonu ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Fluorek amonu
Formuła:
NH₄F Temp. topnienia: 160 °C Gęstość: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011423 Numer CAS: 12125-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9 Jednostka: 2505 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00524 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98.0 % |
Ammonium hydrogen difluoride | Max. 1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Water | Max. 5 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SiF6 (Hexafluorosilicate) | Max. 0.1 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 30 ppm |
Na (Sodium) | Max. 80 ppm |