Fluorek amonu, EMSURE® ACS do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Fluoroammonium
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01164.0250
1.01164.1000
1.01164.9025
1.01164.0250EA
264
PLN
1.01164.0250
1.01164.1000
1.01164.9025
Fluorek amonu, EMSURE® ACS do analizy, Supelco®
Fluorek amonu
Formuła:
NH₄F Temp. topnienia: 160 °C Gęstość: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011423 Numer CAS: 12125-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9 Jednostka: 2505 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00524 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 820 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 37.04 g/mol |
Bulk Density | 250 - 350 kg/m3 |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |