Fluorek amonu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16279.22
A16279.36
A16279.22EA
209
PLN
A16279.22
A16279.36
Fluorek amonu 96%
Fluorek amonu
Purity: 96%
CAS No.: 12125-01-8
Molecular Formula: FH4N
Formula Weight: 37.04
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,522
MDL No.: MFCD00011423
Formuła:
NH₄F Temp. topnienia: 160 °C Gęstość: 1,01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011423 Numer CAS: 12125-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9 Jednostka: 2505 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,522 |