Fluorek amonu ≥98.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98.0% min
CAS No.: 12125-01-8
Molecular Formula: NH4F
Formula Weight: 37.04
Physical Form: Crystalline
Density: 1.01
Solubility: Soluble in cold water (0°C). Decomposes in hot water to NH3 and ammonium bifluoride. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,522
UN No.: 2505
MDL No.: MFCD00011423
For etching glass, in printing textile, for preservation of wood
Formuła:
NH₄F Temp. topnienia: 160 °C Gęstość: 1,01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011423 Numer CAS: 12125-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9 Jednostka: 2505 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,522 |