Drukuj
Fluorek amonu 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluoroammonium
423290050 423295000 423290025
ACRO423290050EA 127 PLN
ACRO423290050 ACRO423295000 ACRO423290025
Fluorek amonu 98+% ACS
Fluorek amonu
Formuła: NH₄F
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011423
Numer CAS: 12125-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9
Jednostka: 2505
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00524
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %