Drukuj
Fluorek amonu 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluoroammonium
201841000 201845000 201840025
ACRO201841000EA 180 PLN
ACRO201841000 ACRO201845000 ACRO201840025
Fluorek amonu 98+%, extra pure
Fluorek amonu
Formuła: NH₄F
MW: 37.04 g/mol
Temp. topnienia: 160
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011423
Numer CAS: 12125-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9
Jednostka: 2505
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00524
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 % (SO4)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
(NH4)HF2 ≤1 %