Drukuj
wodorowęglan amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
09830-1KG 09830-500G
SIAL09830-1KGEA 583 PLN
SIAL09830-1KG SIAL09830-500G
wodorowęglan amonu, Sigma-Aldrich®
wodorowęglan amonu
Formuła: NH₄HCO₃
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012138
Numer CAS: 1066-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-911-5
Klasyfikacja Merck : 13,00497