wodorowęglan amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18566.0E
A18566.36
A18566.0EEA
512
PLN
A18566.0E
A18566.36
wodorowęglan amonu ≥98%
wodorowęglan amonu
Purity: 98%
CAS No.: 1066-33-7
Molecular Formula: (NH4)HCO3
Formula Weight: 79.06
Odour: Like ammonia
Melting Point: ca 60° dec.
Beilstein Reference: 4329606
Merck Reference: 14,497
MDL No.: MFCD00012138
Formuła:
NH₄HCO₃ Gęstość: 1.586 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012138 Numer CAS: 1066-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-911-5 Klasyfikacja Merck : 14,497 |