Drukuj
węglan amonu, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Salt of hartshorn
21217.295EA 425 PLN
21217.295 21217.260
węglan amonu, AnalaR NORMAPUR® zA
węglan amonu
Mixture in approximately equimolar ratio of ammonium carbonate NH₄CO₂NH₂ and ammonium hydrogen carbonate NH₄HCO₃.
Formuła: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Temp. topnienia: 58
Gęstość: 1.500 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010890
Numer CAS: 10361-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-058-0
Klasyfikacja Merck : 13,00508
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm