Drukuj
węglan amonu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Salt of hartshorn
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.59504.0250 1.59504.1000
1.59504.0250EA 123 PLN
1.59504.0250 1.59504.1000
węglan amonu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
węglan amonu
Formuła: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Temp. topnienia: 58
Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010890
Numer CAS: 10361-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-786-0
Klasyfikacja Merck : 13,00508
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric, NH₃) ≥ 30.0 %
Identity passes test
Description white crystals
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Sulfur compounds (as SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Non-volatile matter ≤ 0.01 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur. passes test