węglan amonu (∼30% NH₃ )
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13955.0B
A13955.0I
A13955.0BEA
296
PLN
A13955.0B
A13955.0I
węglan amonu (∼30% NH₃ )
węglan amonu
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Formuła:
(NH₄)₂CO₃ Temp. topnienia: 60 °C (subl.) Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010890 Numer CAS: 506-87-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-058-0 Klasyfikacja Merck : 14,508 |