węglan amonu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12980.09
12980.18
12980.30
12980.09EA
245
PLN
12980.09
12980.18
12980.30
węglan amonu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
węglan amonu
Purity: 99.999%
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Formuła:
(NH₄)₂CO₃ Temp. topnienia: 60 °C (subl.) Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010890 Numer CAS: 506-87-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-058-0 Klasyfikacja Merck : 14,508 |