Drukuj
węglan amonu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Salt of hartshorn
401130010 401130250 401130025
ACRO401130010EA 726 PLN
ACRO401130010 ACRO401130250 ACRO401130025
węglan amonu ACS
węglan amonu
Formuła: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Temp. topnienia: 58 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010890
Numer CAS: 506-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-058-0
Klasyfikacja Merck : 13,00508
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration excess HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %