Drukuj
węglan amonu, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Salt of hartshorn
390290010 390290025
ACRO390290010EA 255 PLN
ACRO390290010 ACRO390290025
węglan amonu, extra_pure
węglan amonu
Formuła: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Temp. topnienia: 58 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010890
Numer CAS: 506-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-058-0
Klasyfikacja Merck : 13,00508
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤100 ppm
Titration with HCl ≥30.5 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm