Drukuj
węglan amonu for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
196650010 196655000 196651000 196650025
ACRO196650010EA 481 PLN
ACRO196650010 ACRO196655000 ACRO196651000 ACRO196650025
węglan amonu for analysis
węglan amonu
Formuła: (NH₄)₂CO₃
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010890
Numer CAS: 506-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-058-0
Klasyfikacja Merck : 13,00508
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration with HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm