Drukuj
Chlorek amonu 99,8-100,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Ammonium muriate, Salmiac
21236.267EA 363 PLN
21236.267 21236.291 21236.360 21236.460
Chlorek amonu 99,8-100,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Chlorek amonu
Formuła: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Temp. topnienia: 335
Gęstość: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011420
Numer CAS: 12125-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4
REACH: 01-2119487950-27
Klasyfikacja Merck : 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calc. on dried substance) 99.8 - 100.5 %
Acidity or alkalinity Passes test Ph.Eur.
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Bromides and iodides Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
pH (25°C; 5 %) 4.5 - 5.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 1 %
NO3 (Nitrate) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Zn (Zinc) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test