Drukuj
Chlorek amonu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
21235.297EA 322 PLN
21235.297 21235.468 21235.366
Chlorek amonu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorek amonu
Formuła: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Temp. topnienia: 335 °C
Gęstość: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011420
Numer CAS: 12125-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4
REACH: 01-2119487950-27
Klasyfikacja Merck : 13,00510
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.9 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm