Drukuj
Chlorek amonu, BAKER, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
0019.1000EA 274 PLN
0019.1000 0019.9050 0019.9025BB
Chlorek amonu, BAKER, J.T.Baker®
Chlorek amonu
Formuła: NH₄Cl
Temp. topnienia: 335 °C
Gęstość: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011420
Numer CAS: 12125-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4
Klasyfikacja Merck : 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay (dry basis) 99.5 - 100.5 %
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Bromides and Iodides passes test
Calcium (Ca) max. 200 ppm
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Loss on Drying max. 0.5 %
Sulfated Ash max. 0.1 %
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm
Additional Specification(s):
Limit of thiocyanate (SCN) passes test
pH of 5% Solution at 25°C 4.6 - 6.0