Drukuj
Chlorek amonu ≥99.5% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0621-1KGEA 812 PLN
0621-1KG 0621-2.5KG 0621-500G
Chlorek amonu ≥99.5% ACS
Chlorek amonu
Formuła: NH₄Cl
Temp. topnienia: 335 °C
Gęstość: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011420
Numer CAS: 12125-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4
Klasyfikacja Merck : 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0002%
Magnesium ≤0.0005%
pH (5%, water) @25 °C 4.5 – 5.5
Phosphate ≤0.0002%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.002%