Chlorek amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15000.0B
A15000.0I
A15000.30
A15000.36
A15000.0BEA
409
PLN
A15000.0B
A15000.0I
A15000.30
A15000.36
Chlorek amonu ≥98%
Chlorek amonu
Purity: 98+%
CAS No.: 12125-02-9
Molecular Formula: H4ClN
Formula Weight: 53.49
Refractive Index: 1.642
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 4371014
Merck Reference: 14,509
MDL No.: MFCD00011420
Formuła:
NH₄Cl Temp. topnienia: 340 °C (subl.) Gęstość: 1.53 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011420 Numer CAS: 12125-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4 Klasyfikacja Merck : 14,509 |