Chlorek amonu 99.6% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
423280010
423280050
423285000
ACRO423280010EA
405
PLN
ACRO423280010
ACRO423280050
ACRO423285000
Chlorek amonu 99.6% ACS
Chlorek amonu
Formuła:
NH₄Cl Temp. topnienia: 340 °C (subl.) Gęstość: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011420 Numer CAS: 12125-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4 Klasyfikacja Merck : 13,00510 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentimetric | ≥99.5 % |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
pH | 4.5 to 5.5 (5 % at 25.0°C) |
Phosphate (PO4) | ≤2 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |