Drukuj
Chlorek amonu 99+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ammonium muriate, Salmiac
123340010 123340250 123340050 123340251
ACRO123340010EA 298 PLN
ACRO123340010 ACRO123340250 ACRO123340050 ACRO123340251
Chlorek amonu 99+%, pure
Chlorek amonu
Formuła: NH₄Cl
Temp. topnienia: 340 °C (subl.)
Gęstość: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011420
Numer CAS: 12125-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4
Klasyfikacja Merck : 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %