Drukuj
bromek amonu, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ300
1.01125.1000 1.01125.9025
1.01125.1000EA 628 PLN
1.01125.1000 1.01125.9025
bromek amonu, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
bromek amonu
Formuła: H₄BrN
MW: 97.94 g/mol
Temp. topnienia: 542
Gęstość: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011419
Numer CAS: 12124-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-183-8
Klasyfikacja Merck : 13,00505
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 742 g/l (20 °C)
Melting Point 542 °C (closed capillary tube)
Molar Mass 97.94 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (198 °C)
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (50 g/l, H2O, 25 °C)