bromek amonu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16258.0C
A16258.0E
A16258.36
A16258.0CEA
6620
PLN
A16258.0C
A16258.0E
A16258.36
bromek amonu ≥99%
bromek amonu
Purity: 99%
CAS No.: 12124-97-9
Molecular Formula: NH4Br
Formula Weight: 97.97
Melting Point: 452° subl.
Merck Reference: 14,505
MDL No.: MFCD00011419
Formuła:
H₄BrN MW: 97.94 g/mol Temp. topnienia: 452 °C (subl.) Gęstość: 2.429 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011419 Numer CAS: 12124-97-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-183-8 Klasyfikacja Merck : 13,00505 |