Drukuj
bromek amonu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
199980010 199980250 199982500
ACRO199980010EA 531 PLN
ACRO199980010 ACRO199980250 ACRO199982500
bromek amonu 99+% for analysis
bromek amonu
Formuła: H₄BrN
MW: 97.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 235 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 452 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011419
Numer CAS: 12124-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-183-8
Klasyfikacja Merck : 13,00505
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤0.2 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Nickel (Ni) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm