Drukuj
Tetrafluoroboran amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
223727-100G 223727-500G
SIAL223727-100GEA 123 PLN
SIAL223727-100G SIAL223727-500G
Tetrafluoroboran amonu, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran amonu
Formuła: H₄BF₄N
Temp. topnienia: 510 °C
Gęstość: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD06245785
Numer CAS: 13826-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 237-531-4