Tetrafluoroboran amonu ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
44055.06
44055.14
44055.22
44055.06EA
314
PLN
44055.06
44055.14
44055.22
Tetrafluoroboran amonu ≥99.999% (metals basis)
Tetrafluoroboran amonu
Purity: 99.999%
CAS No.: 13826-83-0
Molecular Formula: NH4BF4
Formula Weight: 104.84
Physical Form: Crystalline
Density: 1.871
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 220° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD06245785
Formuła:
H₄BF₄N MW: 104.84 g/mol Temp. topnienia: 220 °C (subl.) Gęstość: 1.871 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06245785 Numer CAS: 13826-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-531-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |