Tetrafluoroboran amonu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
11488.36
11488.A3
11488.36EA
479
PLN
11488.36
11488.A3
Tetrafluoroboran amonu ≥97%
Tetrafluoroboran amonu
Purity: 97%
CAS No.: 13826-83-0
Molecular Formula: NH4BF4
Formula Weight: 104.84
Physical Form: Powder
Density: 1.871
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 220° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD06245785
Formuła:
H₄BF₄N MW: 104.84 g/mol Temp. topnienia: 220 °C (subl.) Gęstość: 1.871 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06245785 Numer CAS: 13826-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-531-4 ADR: 8 III |