Drukuj
Tetrafluoroboran amonu 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
310961000 310965000 310960025
ACRO310961000EA 130 PLN
ACRO310961000 ACRO310965000 ACRO310960025
Tetrafluoroboran amonu 99%, pure
Tetrafluoroboran amonu
Formuła: H₄BF₄N
MW: 104.84 g/mol
Temp. topnienia: 230 °C (subl.)
Gęstość: 1.87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245785
Numer CAS: 13826-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 237-531-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %