Drukuj
Chlorek tetrafenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
218790-10G 218790-50G 218790-5G
SIAL218790-10GEA 491 PLN
SIAL218790-10G SIAL218790-50G SIAL218790-5G
Chlorek tetrafenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek tetrafenylofosfoniowy
Formuła: C₂₄H₂₀ClP
MW: 374.85 g/mol
Temp. topnienia: 275…278 °C
Numer MDL: MFCD00011916
Numer CAS: 2001-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-890-3