Chlorek tetrafenylofosfoniowy 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10575.18
A10575.04
A10575.09
A10575.18EA
2060
PLN
A10575.18
A10575.04
A10575.09
Chlorek tetrafenylofosfoniowy 98
Chlorek tetrafenylofosfoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 2001-45-8
Molecular Formula: (C6H5)4PCl
Formula Weight: 374.86
Melting Point: 272-278°
Beilstein Reference: 3922393
Formuła:
C₂₄H₂₀ClP MW: 374.85 g/mol Temp. topnienia: 272…278 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011916 Numer CAS: 2001-45-8 Numer WE (dawny EINECS): 217-890-3 |