Drukuj
Chlorek tetrafenylofosfoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
204030100 204030500
ACRO204030100EA 365 PLN
ACRO204030100 ACRO204030500
Chlorek tetrafenylofosfoniowy 98%
Chlorek tetrafenylofosfoniowy
Formuła: C₂₄H₂₀ClP
Temp. topnienia: 275…280 °C
Numer MDL: MFCD00011916
Numer CAS: 2001-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-890-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 275 to 280 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %