Bromek tetrafenylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15860.09
A15860.18
A15860.22
A15860.09EA
309
PLN
A15860.09
A15860.18
A15860.22
Bromek tetrafenylofosfoniowy ≥98%
Bromek tetrafenylofosfoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 2751-90-8
Molecular Formula: (C6H5)4PBr
Formula Weight: 419.31
Melting Point: 296-302°
Beilstein Reference: 3922383
Merck Reference: 14,9237
MDL No.: MFCD00011915
Formuła:
C₂₄H₂₀BrP MW: 419.3 g/mol Temp. topnienia: 296…302 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011915 Numer CAS: 2751-90-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-393-4 |