Drukuj
Bromek tetrafenylofosfoniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
204020050 204020250 204021000
ACRO204020050EA 142 PLN
ACRO204020050 ACRO204020250 ACRO204021000
Bromek tetrafenylofosfoniowy 99%
Bromek tetrafenylofosfoniowy
Formuła: C₂₄H₂₀BrP
Temp. topnienia: 295…299 °C
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011915
Numer CAS: 2751-90-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-393-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 296 to 300 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %