trifenylofosfina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14112.14
14112.22
14112.36
AB203478.0500
14112.14EA
233
PLN
14112.14
14112.22
14112.36
ABCRAB203478.0500
trifenylofosfina ≥99%
trifenylofosfina
Purity: 99+%
CAS No.: 603-35-0
Molecular Formula: (C6H5)3P
Formula Weight: 262.29
Flash Point: 181°(358°F)
Physical Form: Flake
Density: 1.200
Appearance: White to pale cream
Odour: Mild
Melting Point: 79-81°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 610776
Merck Reference: 14,9743
MDL No.: MFCD00003043
Formuła:
C₁₈H₁₅P Temp. Wrzenia: 360 °C Temp. topnienia: 79…81 °C Gęstość: 1,200 Temp. Zapłonu: 181 °C (358 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003043 Numer CAS: 603-35-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-036-0 Klasyfikacja Merck : 14,9743 |