trifenylofosfina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
140420010
140420250
140422500
140420050
ACRO140420010EA
1090
PLN
ACRO140420010
ACRO140420250
ACRO140422500
ACRO140420050
trifenylofosfina 99%
trifenylofosfina
Formuła:
C₁₈H₁₅P Temp. Wrzenia: 377 °C (760 mmHg) Gęstość: 1,194 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 181 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003043 Numer CAS: 603-35-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-036-0 Klasyfikacja Merck : 12,09873 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78.5 to 81.5 °C |
GC | ≥97.5 % |