Drukuj
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
422330050 422330010
ACRO422330050EA 488 PLN
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Formuła: C₂₁H₂₁P
Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 145…150 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008542
Numer CAS: 1038-95-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-863-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %