Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tris(m-tolyl)phosphine, Tri-m-tolylphosphine
A15372.03
A15372.06
A15372.14
A15372.03EA
296
PLN
A15372.03
A15372.06
A15372.14
Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+%
CAS No.: 6224-63-1
Molecular Formula: C21H21P
Formula Weight: 304.37
Melting Point: 99-101°
Beilstein Reference: 658863
Formuła:
C₂₁H₂₁P Temp. topnienia: 99…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008532 Numer CAS: 6224-63-1 Numer WE (dawny EINECS): 228-312-4 |