Drukuj
Tris(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
287822-10G 287822-1G
SIAL287822-10GEA 752 PLN
SIAL287822-10G SIAL287822-1G
Tris(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formuła: C₂₁H₂₁P
Temp. Wrzenia: 187…192 °C (0,05 mmHg)
Numer MDL: MFCD00008514
Numer CAS: 6163-58-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-193-9