Drukuj
Tris(2-methylphenyl)phosphine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41817.0001 8.41817.0010
8.41817.0001EA 231 PLN
8.41817.0001 8.41817.0010
Tris(2-methylphenyl)phosphine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formuła: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Temp. Wrzenia: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Temp. topnienia: 125.5
Numer MDL: MFCD00008514
Numer CAS: 6163-58-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-193-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 304.38 g/mol
Boiling Point 238 °C (15 hPa)