Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
A12093.06
A12093.03
A12093.14
A12093.06EA
973
PLN
A12093.06
A12093.03
A12093.14
Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+%
CAS No.: 6163-58-2
Molecular Formula: C21H21P
Formula Weight: 304.37
Melting Point: 122-127°
Beilstein Reference: 661212
Formuła:
C₂₁H₂₁P Temp. Wrzenia: 187…192 °C (0,05 mmHg) Temp. topnienia: 122…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008514 Numer CAS: 6163-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 228-193-9 |