Drukuj
Diphenylphosphine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
320970050 320970250
ACRO320970050EA 439 PLN
ACRO320970050 ACRO320970250
Diphenylphosphine 95%
Diphenylphosphine
Formuła: C₁₂H₁₁P
Temp. Zapłonu: 110 °C
Numer MDL: MFCD00003040
Numer CAS: 829-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-591-4
Jednostka: 2845
ADR: 4.2,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6250 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %