Drukuj
Chlorodifenylofosfina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DPPC, Diphenylchlorophosphine
347300050 347300250 347301000 347305000
ACRO347300050EA 130 PLN
ACRO347300050 ACRO347300250 ACRO347301000 ACRO347305000
Chlorodifenylofosfina 98%
Chlorodifenylofosfina
Formuła: C₁₂H₁₀ClP
MW: 220.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 320 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.229 g/cm³
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000529
Numer CAS: 1079-66-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-093-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %