Drukuj
Dichloro(fenylo)fosfina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
D71984-100G D71984-500G
SIALD71984-100GEA 242 PLN
SIALD71984-100G SIALD71984-500G
Dichloro(fenylo)fosfina, Sigma-Aldrich®
Dichloro(fenylo)fosfina
Formuła: C₆H₅Cl₂P
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000528
Numer CAS: 644-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-425-8
Jednostka: 2798
ADR: 8,II