Dichloro(fenylo)fosfina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
A10284.0B
A10284.18
A10284.30
A10284.0BEA
2210
PLN
A10284.0B
A10284.18
A10284.30
Dichloro(fenylo)fosfina ≥97%
Dichloro(fenylo)fosfina
Purity: 97%
CAS No.: 644-97-3
Molecular Formula: C6H5Cl2P
Formula Weight: 178.99
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5980
Odour: Pungent
Melting Point: -51°
Boiling Point: 99-101°/11mm
Beilstein Reference: 508189
UN No.: 2798
MDL No.: MFCD00000528
Formuła:
C₆H₅Cl₂P MW: 178.98 g/mol Temp. Wrzenia: 99…101 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: –51 °C Gęstość: 1.319 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000528 Numer CAS: 644-97-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-425-8 Jednostka: 2798 ADR: 8 II |