Drukuj
Dichloro(fenylo)fosfina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
113661000 113665000
ACRO113661000EA 374 PLN
ACRO113661000 ACRO113665000
Dichloro(fenylo)fosfina 97%
Dichloro(fenylo)fosfina
Formuła: C₆H₅Cl₂P
MW: 178.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 222
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 1.319 g/cm³
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000528
Numer CAS: 644-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-425-8
Jednostka: 2798
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.004 %
Insoluble matter ≤0.01 %