Drukuj
Tetrafluoroboran nitroilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Nitryl tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
366153-25G 366153-5G
SIAL366153-25GEA 1060 PLN
SIAL366153-25G SIAL366153-5G
Tetrafluoroboran nitroilu, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran nitroilu
Formuła: BF₄NO₂
MW: 132.81 g/mol
Temp. topnienia: 260
Gęstość: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011432
Numer CAS: 13826-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-533-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II