Tetrafluoroboran nitroilu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitryl tetrafluoroborate
B20167.06
B20167.14
B20167.22
B20167.06EA
526
PLN
B20167.06
B20167.14
B20167.22
Tetrafluoroboran nitroilu 96%
Tetrafluoroboran nitroilu
Purity: 96%
CAS No.: 13826-86-3
Molecular Formula: BF4NO2
Formula Weight: 132.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 240° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011432
Formuła:
BF₄NO₂ MW: 132.81 g/mol Temp. topnienia: ∼ 240 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.26 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00011432 Numer CAS: 13826-86-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-533-5 Jednostka: 3260 ADR: 8 II |